Fontos dokumentumok
S7795
Sodium carbonate
BioXtra, ≥99.0%
Szinonimák:
Calcined soda, Carbonic acid disodium salt, Soda ash
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioXtra
Minőségi szint
Teszt
≥99.0%
form
powder
szennyeződések
≤0.02% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
pH
11.2 (25 °C, 4 g/L)
mp
851 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 1 M, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
kation nyomok
Al: ≤0.001%
Ca: ≤0.02%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES string
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
- to stop α-glucosidase enzyme activity using the extract of Terminalia species
- as a component in carbonate/bicarbonate buffer for enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- as a component in the growth medium for Synechocystis strains
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
The critical technical challenges associated with the commercialization of electric vehicle batteries include cost, performance, abuse tolerance, and lifespan.