Fontos dokumentumok
203920
Niobium(V) oxide
99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Niobium pentoxide
Teszt
99.99% trace metals basis
Forma
powder
sűrűség
4.47 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=[Nb](=O)O[Nb](=O)=O
InChI
1S/2Nb.5O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZKATWMILCYLAPD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.