Merck
201170
Sigma-Aldrich
Phosphorus(V) oxychloride
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
Phosphorus(V) oxide chloride, Phosphoryl chloride
About This Item
Lineáris képlet:
POCl3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
153.33
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
5.3 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
104 mmHg ( 50 °C)
28 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
form
liquid
pH
1 (20 °C)
bp
105.8 °C (lit.)
mp
1.25 °C (lit.)
sűrűség
1.645 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphine oxide
SMILES string
ClP(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/Cl3OP/c1-5(2,3)4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XHXFXVLFKHQFAL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Phosphorus(V) oxychloride (POCl3) is a chlorinating agent that reacts with dimethylformamide (DMF) to form Vilsmeier reagent for Vilsmeier-Haack formylation reactions.
It can also be used as a reagent in the synthesis of:
  • Quinazolin-4(3H)-one derivatives from 2-aminobenzamides via in situ preparation of Vilsmeier reagent.
  • Substituted 1-arylseleno-4-halo-2-enes by treating conjugated dienes with arylselenenamides.
  • 3-methylthioimidazo[1,2-a]pyridines and imidazo-fused heterocycles in the presence of DMSO.
Jogi információk
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Respiratory Tract
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Arylselenenation of conjugated dienes by arylselenenamides in the presence of phosphorus (V) oxyhalides
Antipin RL, et al.
Tetrahedron Letters, 48(4), 729-731 (2007)
DMSO-POCl3: a reagent for methylthiolation of imidazo [1, 2-a] pyridines and other imidazo-fused heterocycles
Patil SM, et al.
Tetrahedron, 69(38), 8255-8262 (2013)
Vilsmeier Reagent: An Efficient Reagent for the Transformation of 2-Aminobenzamides into Quinazolin-4 (3 H)-one Derivatives.
Farzipour S, et al.
Synthetic Communications, 44(4), 481-487 (2014)
Vilsmeier-Haack formylation of 2-(1H-pyrazol-1-yl) ethanol and its methyl derivatives.
Rstakyan VI, et al.
Russ. J. Gen. Chem., 85(5), 1191-1193 (2015)
Regioselective formylation of pyrazolo [3, 4-b] pyridine and pyrazolo [1, 5-a] pyrimidine systems using Vilsmeier?Haack conditions.
Quiroga J
Tetrahedron Letters, 49(17), 2689-2691 (2008)