Fontos dokumentumok
S2127
Sodium carbonate
ReagentPlus®, ≥99.5%
Szinonimák:
Calcined soda, Carbonic acid disodium salt, Soda ash
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
suitable for EPA 300
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99.5%
Forma
powder (granular)
pH
12 (25 °C, 106 g/L)
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
mp
851 °C (lit.)
SMILES string
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
- A sintering aid with the ZnO (zinc oxide) for the preparation of BaCe0.5Zr0.3Y0.2O3−δ based composite electrolyte material by solid-state reaction.
- A co-precipitating agent for the synthesis of stable iron oxide nanoparticles from a stoichiometric combination of Fe(II) and Fe(III) salts.
- A catalyst for the etherification of glycerol to polyglycerols.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.