Fontos dokumentumok
791768
Sodium carbonate
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99.5%
Szinonimák:
Calcined soda, Carbonic acid disodium salt, Soda ash
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
anhydrous
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for EPA 300
termékcsalád
Redi-Dri™
Teszt
≥99.5%
Forma
powder
minőség
free-flowing
szennyeződések
≤0.005% silica
≤0.01% insolubles
veszteség
≤1.0% loss on heating
pH
12 (25 °C, 106 g/L)
mp
851 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%
kation nyomok
Ca: ≤0.03%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES string
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Related Categories
Alkalmazás
- Denitrification mechanism of NaOH in the presence of carbon.: Explores the interaction between sodium carbonate and other chemicals in environmental applications, particularly focusing on denitrification processes important for water treatment (Li et al., 2005).
- Evaluation of capillary electrophoresis for determining the concentration of dissolved silica in geothermal brines.: Discusses the role of sodium carbonate in modifying sample pH for capillary electrophoresis, essential for accurate measurement of silica in complex geothermal fluids (Santoyo et al., 2005).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.