Merck
71360
Sigma-Aldrich
Sodium carbonate decahydrate
puriss. p.a., ≥99.0% (T)
Szinonimák:
Sal soda, Soda
About This Item
Lineáris képlet:
Na2CO3 · 10H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
286.14
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥99.0% (T)
Forma:
crystals
grade
puriss. p.a.
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (T)
Forma
crystals
szennyeződések
≤0.0005% total nitrogen (N)
≤0.003% total sulfur (as SO4)
pH
11-12 (25 °C, 50 g/L)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
phosphate, silicate (as SiO2): ≤20 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤5 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤2 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Na.10H2O/c2-1(3)4;;;;;;;;;;;;/h(H2,2,3,4);;;10*1H2/q;2*+1;;;;;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Sodium carbonate decahydrate is an organooxygen compound. It is used as a strong base or a powerful electrolyte.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
An infra-red study of the hydrates of sodium carbonate.
Buijs K and Schutte CJH.
Spectrochimica Acta Part A: Molecular Spectroscopy, 17(9), 917-920 (1961)
Chemical structure of poly (β-cyclodextrin-co-citric acid).
Bednarz S, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 119(6), 3511-3520 (2011)
Dehydration of sodium carbonate decahydrate to monohydrate in a fluidized bed.
Hartman M, et al.
AIChE Journal, 47(10), 2333-2333 (2001)
Azadeh Nilghaz et al.
Lab on a chip, 12(1), 209-218 (2011-11-18)
This paper describes the fabrication of microfluidic cloth-based analytical devices (μCADs) using a simple wax patterning method on cotton cloth for performing colorimetric bioassays. Commercial cotton cloth fabric is proposed as a new inexpensive, lightweight, and flexible platform for fabricating
Dries Vandamme et al.
Bioresource technology, 105, 114-119 (2011-12-21)
Microalgae hold great potential as a feedstock for biofuels or bulk protein or treatment of wastewater or flue gas. Realising these applications will require the development of a cost-efficient harvesting technology. Here, we explore the potential of flocculation induced by