Fontos dokumentumok
451614
Sodium carbonate
anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
Szinonimák:
Calcined soda, Carbonic acid disodium salt, Soda ash
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
Teszt
99.999% trace metals basis
Forma
powder
szennyeződések
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
851 °C (lit.)
oldhatóság
soluble 217 g/L at 20 °C (completely)
SMILES string
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Related Categories
Alkalmazás
- Pore-inducing agent to synthesize Fe-based oxygen reduction catalysts.
- An alkaline solid sorbent to capture CO2 in flue gases.
- A precursor to synthesize high magnesium-bearing calcites in the pure phase.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.