Merck
523461
Sigma-Aldrich
(5-Bromopentyl)trimethylammonium bromide
97%
Szinonimák:
N-(5-bromopentyl)-N-trimethylammonium bromide
About This Item
Lineáris képlet:
Br(CH2)5N(CH3)3Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
289.05
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
97%
mp
141-143 °C (lit.)
SMILES string
[Br-].C[N+](C)(C)CCCCCBr
InChI
1S/C8H19BrN.BrH/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9;/h4-8H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GEIHNRASRNQTDE-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Armin Eraghi Kazzaz et al.
Journal of colloid and interface science, 561, 231-243 (2019-12-13)
Amphoteric polymers have tremendous applications in colloidal systems. Despite the enormous availability of lignin, the generation of amphoteric lignin polymer has yet to be discovered. In this work, amphoteric lignin was synthesized in an industrially attractive aqueous system via integrating