Fontos dokumentumok
50053
Glycidyltrimethylammonium chloride
technical, ≥90% (calc. based on dry substance, AT)
Szinonimák:
(2,3-Epoxypropyl)trimethylammonium chloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical
Minőségi szint
Teszt
≥90% (calc. based on dry substance, AT)
szennyeződések
2-4% chlorohydrin
20-25% water
sűrűség
1.13 g/mL at 20 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)CC1CO1
InChI
1S/C6H14NO.ClH/c1-7(2,3)4-6-5-8-6;/h6H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PUVAFTRIIUSGLK-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Vigyázat
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 2
Célzott szervek
Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
338.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
170 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?