Fontos dokumentumok
117196
(2-Bromoethyl)trimethylammonium bromide
98%
Szinonimák:
Bromocholine Bromide
Teszt
98%
mp
244 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Br-].C[N+](C)(C)CCBr
InChI
1S/C5H13BrN.BrH/c1-7(2,3)5-4-6;/h4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OINMNSFDYTYXEQ-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?