Fontos dokumentumok
117811
1-Bromopentane
98%
Szinonimák:
n-Amyl bromide, Pentyl bromide
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.444 (lit.)
bp
130 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: insoluble
alcohol: soluble
diethyl ether: miscible
sűrűség
1.218 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
alkyl halide
bromo
SMILES string
CCCCCBr
InChI
1S/C5H11Br/c1-2-3-4-5-6/h2-5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YZWKKMVJZFACSU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
kiegészítő
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
86.0 °F
Lobbanási pont (C)
30 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)