Fontos dokumentumok
347604
(3-Bromopropyl)trimethylammonium bromide
97%
Szinonimák:
3-Bromo-N,N,N-trimethylpropan-1-aminium Bromide
Teszt
97%
Forma
solid
mp
210 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Br-].C[N+](C)(C)CCCBr
InChI
1S/C6H15BrN.BrH/c1-8(2,3)6-4-5-7;/h4-6H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NNZGNZHUGJAKKT-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
- Octa-cationic imidazolyl Al(III) phthalocyanine bifunctional catalyst CAT 2.
- Divalent surfactants like N-(3-trimethylammoniumpropyl)hexadecyldimethylammonium dibromide and N-(3-trimethylammoniumpropyl)octadecylammonium dibromide by reacting with surfactant precursor compounds hexadecyldimethylamine (C16NMe2), octadecyldimethylamine (C18NMe2) respectively.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?