Fontos dokumentumok
8.14119
Sigma-Aldrich
Hexadecyltrimethylammonium bromide
for synthesis
Szinonimák:
Hexadecyltrimethylammonium bromide
About This Item
Lineáris képlet:
C16H33N(CH3)3Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
364.45
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
200-311-3
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Forma
solid
hatékonyság
410 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
237-243 °C
oldhatóság
55 g/L
térfogatsúly
390 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Br-].[N+](CCCCCCCCCCCCCCCC)(C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
  • Development of porous particles: Utilizing Hexadecyltrimethylammonium bromide in microfluidics, researchers engineered interconnected open-porous particles, which could be applied in various industrial and pharmaceutical formulations (Masaoka et al., 2024).
Analízis megjegyzés
Assay (argentometric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
471.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
244 °C - closed cup