Merck
I4386
Sigma-Aldrich
Iodoacetic acid
≥98.0% (T)
Szinonimák:
2-Iodoacetic acid
Méret kiválasztása
10 G
19 400,00 Ft
25 G
33 300,00 Ft
100 G
81 700,00 Ft
19 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
10 G
19 400,00 Ft
25 G
33 300,00 Ft
100 G
81 700,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
ICH2CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
185.95
Beilstein:
1739079
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
19 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (T)
Forma
powder or flakes
szín
white to yellow
mp
77-79 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble, clear to hazy
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(=O)CI
InChI
1S/C2H3IO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JDNTWHVOXJZDSN-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Iodoacetic acid has been used as an alkylating agent for antibody AR37,[1] serum proteins[2] and strawberry proteome samples extracted from different stages of ripened fruit.[3]
Reagent for the modification of cysteine residues in proteins.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Iodoacetic acid (IAA) blocks the thiol group of cysteine.[4] IAA inhibits glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (G3PDH) by interacting with sulfhydryl group of the active site cysteine. IAA inhibits the progression of solid Ehrlich carcinoma.[5] IAA is one of the iodinated disinfection byproducts in drinking water. It is cytotoxic to mammalian cells.[6]
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Drinking water disinfection byproduct iodoacetic acid induces tumorigenic transformation of NIH3T3 cells
Wei X, et al.
Environmental Science & Technology, 47(11), 5913-5920 (2013)
Quantitative proteomic investigation employing stable isotope labeling by peptide dimethylation on proteins of strawberry fruit at different ripening stages
Li L, et al.
Journal of Proteomics, 94(5), 219-239 (2013)
Antitumor activities of iodoacetate and dimethylsulphoxide against solid Ehrlich carcinoma growth in mice
Fahim FA, et al.
Biological Research, 36(2), 253-262 (2003)
Carboxymethylation of cysteine using iodoacetamide/iodoacetic acid
The Protein Protocols Handbook, 455-456 (2002)
Database-independent Protein Sequencing (DiPS) Enables Full-length de Novo Protein and Antibody Sequence Determination
Savidor A, et al.
Molecular and Cellular Proteomics, 16(6), 1151-1161 (2017)