Fontos dokumentumok
C4049
Chlorocholine chloride
suitable for plant cell culture, BioReagent
Szinonimák:
Cycocel, (2-Chloroethyl)trimethylammonium chloride, Chlormequat chloride, Choline dichloride
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
form
powder
technika/technikák
cell culture | plant: suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)CCCl
InChI
1S/C5H13ClN.ClH/c1-7(2,3)5-4-6;/h4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UHZZMRAGKVHANO-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2