Fontos dokumentumok
135321
Trimethylphenylammonium bromide
98%
Szinonimák:
Phenyltrimethylammonium bromide
Teszt
98%
technika/technikák
titration: suitable
mp
215 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Br-].C[N+](C)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H14N.BrH/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;/h4-8H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GNMJFQWRASXXMS-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?