Fontos dokumentumok
T4762
Myristyltrimethylammonium bromide
≥99%
Szinonimák:
Tetradecyltrimethylammonium bromide, Trimethyl(tetradecyl)ammonium bromide
About This Item
Javasolt termékek
leírás
cationic
Minőségi szint
Teszt
≥99%
molekulatömeg
micellar avg mol wt 27,000
aggregált szám
80
technika/technikák
protein quantification: suitable
CMC
4-5 mM (20-25°C)
mp
245-250 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 10 % (w/v)
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C17H38N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;/h5-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CXRFDZFCGOPDTD-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3