Fontos dokumentumok
180378
1-Adamantanemethylamine
98%
Szinonimák:
1-(Aminomethyl)adamantane
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.5137 (lit.)
bp
83-85 °C/0.3 mmHg (lit.)
sűrűség
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
NCC12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C11H19N/c12-7-11-4-8-1-9(5-11)3-10(2-8)6-11/h8-10H,1-7,12H2/t8-,9+,10-,11-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XSOHXMFFSKTSIT-BIBSGERRSA-N
Géninformáció
human ... GRIN2A(2903)
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
197.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
92 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?