Fontos dokumentumok
167169
3-Bromo-1-propanol
97%
Szinonimák:
Trimethylene bromohydrin
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.488 (lit.)
bp
62 °C/5 mmHg (lit.)
sűrűség
1.537 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
hydroxyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OCCCBr
InChI
1S/C3H7BrO/c4-2-1-3-5/h5H,1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RQFUZUMFPRMVDX-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
3-Bromo-1-propanol is an electrophile used as a substrate in nucleophilic substitution reactions and in the redox polymerization.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
149.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
65 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?