Fontos dokumentumok
348287
(3-Chloro-2-hydroxypropyl)trimethylammonium chloride solution
60 wt. % in H2O
Szinonimák:
3-chloro-2-hydroxy-propyltrimethylammonium chloride
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
Minőségi szint
koncentráció
60 wt. % in H2O
törésmutató
n20/D 1.4541
sűrűség
1.154 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)CC(O)CCl
InChI
1S/C6H15ClNO.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CSPHGSFZFWKVDL-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Alkalmazás
- As a cation-generating agent for cellulose cationization by exhaustion method.
- To resolve 2,2′-dihydroxy-1,1′-binaphthyl enantiomers.
- To synthesize cationic glycogen (Cat Gly).
- As a quaternizing agent for quaternization of N-aryl chitosan derivatives.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?