Fontos dokumentumok
234435
(2-Chloroethyl)trimethylammonium chloride
98%
Szinonimák:
Chlormequat chloride, Chlorocholine chloride, Choline dichloride
Teszt
98%
Forma
solid
mp
239-243 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)CCCl
InChI
1S/C5H13ClN.ClH/c1-7(2,3)5-4-6;/h4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UHZZMRAGKVHANO-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?