Merck
440302
Sigma-Aldrich
[3-(2-Aminoethylamino)propyl]trimethoxysilane
technical grade, ≥80%
Szinonimák:
Dow Corning® product Z-6020, N-(2-Aminoethyl)-3-(trimethoxysilyl)propylamine
Méret kiválasztása
100 ML
22 500,00 Ft
500 ML
66 300,00 Ft
22 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 ML
22 500,00 Ft
500 ML
66 300,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3O)3Si(CH2)3NHCH2CH2NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
222.36
Beilstein:
636230
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
22 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
≥80%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.444 (lit.)
bp
146 °C/15 mmHg (lit.)
sűrűség
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CO[Si](CCCNCCN)(OC)OC
InChI
1S/C8H22N2O3Si/c1-11-14(12-2,13-3)8-4-6-10-7-5-9/h10H,4-9H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PHQOGHDTIVQXHL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • [3-(2-Aminoethylamino)propyl]trimethoxysilane has been used in the synthesis of various polyhedral silsesquioxanes, (RSiO1.5)n (SSQO).[1][2][3]
  • It can be functionalized onto the mesoporous SBA-15 silica to be used as matrices for controlled drug delivery.[4]
  • It is also used in the synthesis of silane-based polymer, which is used in conducting instant adhesives.[5]
Jogi információk
Repackaged by Aldrich Chemical Company, Inc. Manufactured by Dow Corning Corporation, U.S.A.
Dow Corning is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
respiratory tract irritation
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
276.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
136 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Conducting instant adhesives by grafting of silane polymer onto expanded graphite.
Mondal T, et al.
ACS Applied Materials & Interfaces, 6(18), 16097-16105 (2014)
Imprinted polysilsesquioxanes for the enhanced recognition of metal ions.
Burleigh M C, et al.
Chemistry of Materials, 13(8), 2537-2546 (2001)
Synthesis and characterization of polyhedral silsesquioxanes bearing bulky functionalized substituents.
Fasce D P, et al.
Macromolecules, 32(15), 4757-4763 (1999)
One-step synthesis of polyhedral silsesquioxanes bearing bulky substituents: UV-MALDI-TOF and ESI-TOF mass spectrometry characterization of reaction products.
Fasce D P, et al.
Macromolecules, 34(11), 3534-3539 (2001)
Surface-functionalization of mesoporous SBA-15 silica materials for controlled release of methylprednisolone sodium hemisuccinate: Influence of functionality type and strategies of incorporation.
Ortiz-Bustos J, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 240, 236-245 (2017)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?