Fontos dokumentumok
225630
Tris(2-aminoethyl)amine
96%
Szinonimák:
2,2′,2′′-Nitrilotriethylamine, 2,2′,2′′-Triaminotriethylamine, TAEA
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.02 mmHg ( 20 °C)
Teszt
96%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.497 (lit.)
bp
114 °C/15 mmHg (lit.)
sűrűség
0.976 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
NCCN(CCN)CCN
InChI
1S/C6H18N4/c7-1-4-10(5-2-8)6-3-9/h1-9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MBYLVOKEDDQJDY-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?