Fontos dokumentumok
413348
N1-(3-Trimethoxysilylpropyl)diethylenetriamine
technical grade
Szinonimák:
2-[2-(3-Trimethoxysilylpropylamino)ethylamino]ethylamine, 3-[2-(2-Aminoethylamino)ethylamino]propyltrimethoxysilane
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 20 °C)
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.459 (lit.)
bp
114-118 °C/2 mmHg (lit.)
sűrűség
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CO[Si](CCCNCCNCCN)(OC)OC
InChI
1S/C10H27N3O3Si/c1-14-17(15-2,16-3)10-4-6-12-8-9-13-7-5-11/h12-13H,4-11H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NHBRUUFBSBSTHM-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
204.8 °F
Lobbanási pont (C)
96 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?