Merck
06667
Sigma-Aldrich
3-(2-Aminoethylamino)propyldimethoxymethylsilane
≥95.0%
Szinonimák:
3-(2-Aminoethylamino)propylmethyldimethoxysilane, N-[3-(Dimethoxymethylsilyl)propyl]ethylenediamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H22N2O2Si
CAS-szám:
Molekulatömeg:
206.36
Beilstein:
2074259
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95.0%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.450
sűrűség
0.968 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CO[Si](C)(CCCNCCN)OC
InChI
1S/C8H22N2O2Si/c1-11-13(3,12-2)8-4-6-10-7-5-9/h10H,4-9H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MQWFLKHKWJMCEN-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Silane used for the derivatization of silica with aminoethyl-propylsilyl, AEAPS, groups.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
194.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
90 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
K.K. Unger
Porous Silica (1979)
K.K. Unger
Porous Silica (1979)
Wei Zhou et al.
Polymers, 12(1) (2020-01-18)
Although tung oil is renewable, with an abundant production and low price in China, and it is used to synthesize different polyols for rigid polyurethane foam (RPUF), it remains a challenge to improve the properties of RPUF by redesigning the
Ruili Wang et al.
Lab on a chip, 18(22), 3507-3515 (2018-10-24)
Respiratory viruses are major threats causing development of acute respiratory tract infections, which are common causes of illness and death throughout the world. Here, an integrated microsystem based on real-time colorimetry was developed for diagnosing multiple respiratory viruses. The microsystem