Merck
539287
Sigma-Aldrich
(N,N-Dimethylaminopropyl)trimethoxysilane
96%
Szinonimák:
(Dimethylaminopropyl)trimethoxysilane, (N,N-Dimethyl-3-aminopropyl)trimethoxysilane, 3-(N,N-Dimethylamino)propyltrimethoxysilane, Dimethyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]amine, N,N-Dimethyl-3-(trimethoxysilyl)-1-propanamine, N,N-Dimethyl-3-(trimethoxysilyl)-1-propylamine, N,N-Dimethyl-3-(trimethoxysilyl)propylamine, N,N-Dimethylaminopropyltrimethoxysilane, [3-(Dimethylamino)propyl]trimethoxysilane
Méret kiválasztása
25 ML
121 000,00 Ft
121 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
25 ML
121 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2N(CH2)3Si(OCH3)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
207.34
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
121 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
96%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.416 (lit.)
bp
106 °C/30 mmHg (lit.)
sűrűség
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CO[Si](CCCN(C)C)(OC)OC
InChI
1S/C8H21NO3Si/c1-9(2)7-6-8-13(10-3,11-4)12-5/h6-8H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QIOYHIUHPGORLS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
210.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
99 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Guo Shiou Foo et al.
ChemSusChem, 10(1), 266-276 (2016-08-31)
The nature of the surface species formed through the adsorption of CO
Paul F FitzGerald et al.
Investigative radiology, 51(12), 786-796 (2016-04-27)
The aim of this study was to produce and evaluate a proposed computed tomography (CT) contrast agent based on carboxybetaine zwitterionic (CZ)-coated soluble tantalum oxide (TaO) nanoparticles (NPs). We chose tantalum to provide superior imaging performance compared with current iodine-based
Xiao-Jing Cai et al.
ACS nano, 9(8), 7940-7949 (2015-07-07)
Self-organization of nanoparticles into stable, molecularly thin films provides an insightful paradigm for manipulating the manner in which materials interact at nanoscale dimensions to generate unique material assemblies at macroscopic length scales. While prior studies in this vein have focused