Fontos dokumentumok
8.19172
Sigma-Aldrich
N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilane
for synthesis
Szinonimák:
N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H22N2O3Si
CAS-szám:
Molekulatömeg:
222.36
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
EC index szám:
217-164-6
NACRES:
NA.22
gőznyomás
1.5 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
300 °C
hatékonyság
2413 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
10 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
261-263 °C/1013 hPa
átmeneti hőmérséklet
flash point 136 °C
sűrűség
1.02 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C8H22N2O3Si.ClH/c1-11-14(12-2,13-3)8-4-6-10-7-5-9;/h10H,4-9H2,1-3H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SZBIXNNLIKDOEJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Epoxy Resin Enhancement: Investigates the effect of aminosilane coupling agents, including AEAPTMS, on the thermo-mechanical properties of cross-linked epoxy resin, illustrating improvements in material properties for industrial applications (Tang et al., 2018).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.016 - 1.024
Identity (IR): passes test
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
respiratory tract irritation
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
276.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
136 °C - closed cup