Merck
448664
Sigma-Aldrich
[3-(Diethylamino)propyl]trimethoxysilane
96%
Szinonimák:
N,N-Diethyl-3-(trimethoxysilyl)propylamine
About This Item
Lineáris képlet:
(C2H5)2N(CH2)3Si(OCH3)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
235.40
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
96%
törésmutató
n20/D 1.423 (lit.)
bp
120 °C/20 mmHg (lit.)
sűrűség
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CCN(CC)CCC[Si](OC)(OC)OC
InChI
1S/C10H25NO3Si/c1-6-11(7-2)9-8-10-15(12-3,13-4)14-5/h6-10H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZLDHYRXZZNDOKU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
[3-(Diethylamino)propyl]trimethoxysilane was covalently bonded to mesoporous titania–silica mixed oxides to act as epoxidation catalysts.{55} [3-(Diethylamino)propyl]trimethoxysilane, immobilized on mesoporous silicas (SBA-15) may be used as adsorbents to capture CO2. {56}
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
212.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
100 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Primary, secondary, and tertiary amines for CO2 capture: Designing for mesoporous CO2 adsorbents
Ko YG, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 361(2), 594-602 (2011)
Amine-modified titania?silica hybrid gels as epoxidation catalysts
Muller CA, et al.
Applied Catalysis A: General, 201(2), 253-261 (2012)