Fontos dokumentumok
175617
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
95%
Szinonimák:
3-(Trimethoxysilyl)-1-propanethiol
Teszt
95%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.444 (lit.)
bp
213-215 °C (lit.)
sűrűség
1.057 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CO[Si](CCCS)(OC)OC
InChI
1S/C6H16O3SSi/c1-7-11(8-2,9-3)6-4-5-10/h10H,4-6H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UUEWCQRISZBELL-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
204.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
96 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)