Fontos dokumentumok
8.18550
Sigma-Aldrich
3-(Trimethoxysilyl)-propylamine
for synthesis
Szinonimák:
3-(Trimethoxysilyl)-propylamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H17NO3Si
CAS-szám:
Molekulatömeg:
179.29
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
EC index szám:
237-511-5
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
295 °C
pH
>9 (20 °C, 20 g/L in H2O)
bp
194 °C/1013 hPa
átmeneti hőmérséklet
flash point 90 °C
sűrűség
1.02 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C6H17NO3Si/c1-8-11(9-2,10-3)6-4-5-7/h4-7H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SJECZPVISLOESU-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.013 - 1.016
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup