Fontos dokumentumok
440140
(3-Aminopropyl)triethoxysilane
99%
Szinonimák:
3-Triethoxysilylpropylamine, APTES, APTS
Teszt
99%
Forma
liquid
bp
217 °C/760 mmHg (lit.)
sűrűség
0.946 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCO[Si](CCCN)(OCC)OCC
InChI
1S/C9H23NO3Si/c1-4-11-14(12-5-2,13-6-3)9-7-8-10/h4-10H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WYTZZXDRDKSJID-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
199.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
93 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Professor Aran discusses engineering graphene-based materials through careful functionalization, enabling diverse applications.