Fontos dokumentumok
281778
(3-Aminopropyl)trimethoxysilane
97%
Szinonimák:
3-(Trimethoxysilyl)propylamine
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.424 (lit.)
bp
91-92 °C/15 mmHg (lit.)
sűrűség
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CO[Si](CCCN)(OC)OC
InChI
1S/C6H17NO3Si/c1-8-11(9-2,10-3)6-4-5-7/h4-7H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SJECZPVISLOESU-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?