Fontos dokumentumok
104884
N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]ethylenediamine
97%
Szinonimák:
[3-(2-Aminoethylamino)propyl]trimethoxysilane, N-(2-Aminoethyl)-3-(trimethoxysilyl)propylamine
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.444 (lit.)
bp
146 °C/15 mmHg (lit.)
sűrűség
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CO[Si](CCCNCCN)(OC)OC
InChI
1S/C8H22N2O3Si/c1-11-14(12-2,13-3)8-4-6-10-7-5-9/h10H,4-9H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PHQOGHDTIVQXHL-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
respiratory tract irritation
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
276.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
136 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?