Fontos dokumentumok
186198
tert-Butyllithium solution
1.7 M in pentane
Szinonimák:
Lithium-2-methyl-2-propanide, t-BuLi
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
~3 (vs air)
Minőségi szint
Forma
liquid
koncentráció
1.7 M in pentane
sűrűség
0.652 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Li]C(C)(C)C
InChI
1S/C4H9.Li/c1-4(2)3;/h1-3H3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BKDLGMUIXWPYGD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Alkyllithium derivatives form alkyl iodides and diiodoalkanes by halogen-lithium exchange reaction.
- Inorganic polymer [(LiMo3Se3)n] from [(InMo3Se3)n] by reductive intercalation method.
- Adducts of cinnamic acid (1,3- and 1,4-adducts) by reacting with C-C double of cinnamic acid.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
-56.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-49 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?