Merck
235067
Sigma-Aldrich
Chlorotriethylsilane
99%
Szinonimák:
TESCl, Triethylchlorosilane
About This Item
Lineáris képlet:
(C2H5)3SiCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
150.72
Beilstein:
1732860
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.43 (lit.)
bp
142-144 °C (lit.)
sűrűség
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC[Si](Cl)(CC)CC
InChI
1S/C6H15ClSi/c1-4-8(7,5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DCFKHNIGBAHNSS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Employed together with Grignard reagents in a palladium-catalyzed carbosilylation of allenes. The Grignard attacks the allene central carbon and the terminal carbon is silylated.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
86.0 °F
Lobbanási pont (C)
30 °C
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Journal of Organometallic Chemistry, 692, 375-375 (2007)