Fontos dokumentumok
377848
(Benzotriazol-1-yloxy)tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate
98%, for peptide synthesis
Szinonimák:
PyBOP®
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
(Benzotriazol-1-yloxy)tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, 98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
powder, crystals or chunks
reakcióalkalmasság
reaction type: Coupling Reactions
mp
154-156 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1CCN(C1)[P+](On2nnc3ccccc23)(N4CCCC4)N5CCCC5
InChI
1S/C18H28N6OP.F6P/c1-2-10-18-17(9-1)19-20-24(18)25-26(21-11-3-4-12-21,22-13-5-6-14-22)23-15-7-8-16-23;1-7(2,3,4,5)6/h1-2,9-10H,3-8,11-16H2;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VIAFLMPQBHAMLI-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Synthesis of single labeled oligonucleotides that fluoresce upon matched hybridization
Generation of endocrine disruptor chemical binders
Cycloaddition to template-assembled multivalent peptide conjugates
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?