Fontos dokumentumok
8.51009
Sigma-Aldrich
PyBOP®
greener alternative
Novabiochem®
Szinonimák:
Benzotriazole-1-yl-oxy-tris-pyrrolidino-phosphonium hexafluorophosphate, PyBOP®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H28N6OP · F6P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
520.39
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
Teszt
≥99.0% (HPLC)
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Coupling Reactions
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Less Hazardous Chemical Syntheses
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
mp
140-155 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[P+](N5CCCC5)(N4CCCC4)(N3CCCC3)O[n]1nnc2c1cccc2
InChI
1S/C18H28N6OP/c1-2-10-18-17(9-1)19-20-24(18)25-26(21-11-3-4-12-21,22-13-5-6-14-22)23-15-7-8-16-23/h1-2,9-10H,3-8,11-16H2/q+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WGNZRLMOMHJUSP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
The standard in situ coupling reagent for solid phase peptide synthesis [1,2,3,4,5]. This product can replace BOP in all applications without loss of performance. Unlike uronium-based reagents, PyBOP® does not give rise to guanidinated by-products during cyclization and fragment condensation reactions.
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Coupling Reagents
Literature references
[1] J. Martinez, et al. (1985) J. Med. Chem., 28, 1874.
[2] J. Coste, et al. (1990) Tetrahedron Lett., 31, 205.
[3] G. B. Fields, et al. in ′Innovation & Perspectives in Solid Phase Synthesis, 1st International Symposium′, R. Epton (Eds), SPCC UK Ltd., Birmingham, 1990, pp. 241.
[4] T. Høeg-Jensen, et al. (1991) Tetrahedron Lett., 32, 7617.
[5] R. von Eggelkraut-Gottanka, et al. (2003) Tetrahedron Lett., 44, 3551.
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of the 12 Principles of Green Chemistry. PyBOP is widely used as a substitute for the BOP, with the aim of avoiding formation of hexamethylphosphoric triamide (HMPA) which is a carcinogenic side product. Click here for more information.
Kapcsolódás
Replaces: 01-62-0016
Analízis megjegyzés
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Jogi információk
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PyBOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
A Novabiochem® in situ aktiválásra szolgáló kapcsolóreagensek gyorsan reagálnak és kompatibilisek a különböző aminosavakkal.
Novabiochem® coupling reagents for in situ activation are fast-reacting and compatible with various amino acids.