Fontos dokumentumok
226084
(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate
97%, for peptide synthesis
Szinonimák:
BOP, BOP Reagent, Castros reagent
About This Item
Javasolt termékek
product name
(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate, 97%
Minőségi szint
Teszt
97%
form
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Coupling Reactions
mp
>130 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN(C)[P+](On1nnc2ccccc12)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C12H22N6OP.F6P/c1-15(2)20(16(3)4,17(5)6)19-18-12-10-8-7-9-11(12)13-14-18;1-7(2,3,4,5)6/h7-10H,1-6H3;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MGEVGECQZUIPSV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Peptide coupling
Synthesis of esters
Esterification of carboxylic acids
Plasmid CAN-encapsulating liposomes
Synthesis of magnolamide for antioxidative activity
Catalyst for preparation of 9-acridinecaroboxamide derivative
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?