Fontos dokumentumok
12806
O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N′,N′-tetramethyluronium tetrafluoroborate
≥97.0% (N), for peptide synthesis
Szinonimák:
N,N,N′,N′-Tetramethyl-O-(benzotriazol-1-yl)uronium tetrafluoroborate, TBTU
About This Item
Javasolt termékek
product name
O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N′,N′-tetramethyluronium tetrafluoroborate, ≥97.0% (N)
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (N)
form
solid
mp
205 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
acetonitrile: 0.1 g/mL, clear, colorless
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
F[B-](F)(F)F.CN(C)\C(On1nnc2ccccc12)=[N+](/C)C
InChI
1S/C11H16N5O.BF4/c1-14(2)11(15(3)4)17-16-10-8-6-5-7-9(10)12-13-16;2-1(3,4)5/h5-8H,1-4H3;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JKEKMBGUVUKMQB-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1A
Tárolási osztály kódja
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?