Fontos dokumentumok
8.51221
Sigma-Aldrich
PyAOP
for peptide synthesis, Novabiochem®
Szinonimák:
PyAOP, (7-Azabenzotriazol-1-yloxy)trispyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H27F6N7OP2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
521.38
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
NACRES:
NA.22
Terméknév
PyAOP, Novabiochem®
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Coupling Reactions
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[P](=[N+]5CCCC5)(N4CCCC4)(N3CCCC3)O[n]1nnc2c1nccc2
InChI
1S/C17H27N7OP.F6P/c1-2-11-21(10-1)26(22-12-3-4-13-22,23-14-5-6-15-23)25-24-17-16(19-20-24)8-7-9-18-17;1-7(2,3,4,5)6/h7-9H,1-6,10-15H2;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CBZAHNDHLWAZQC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
PyAOP is an extremely effective coupling reagent that mediates amide bond formation with the efficiency of HATU but without the risk of guanidine formation, making it the reagent of choice for peptide cyclization.
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Coupling Reagents
Literature references:
[1] F. Albericio, et al. (1997) Tetrahedron Lett., 38, 4853.
Alkalmazás
PyAOP can be used as a coupling reagent:
  • In the synthesis of N,N′-substituted acylguanidines by solid-phase peptide synthesis.
  • To facilitate the formation of peptide bonds during the synthesis of cyclic peptide hybrids.
Analízis megjegyzés
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Jogi információk
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis of cyclic peptide hybrids with amino acid and nucleobase side-chains
Planas M, et al.
Tetrahedron Letters, 41, 4097-4100 (2000)
On the use of PyAOP, a phosphonium salt derived from HOAt, in solid-phase peptide synthesis
F. Albericio, et al.
Tetrahedron Letters, 38, 4853-4853 (1997)
Solid-phase synthesis of N, N?-substituted acylguanidines
Dodd DS and Zhao Y
Tetrahedron Letters, 42, 1259-1262 (2001)
Cikkek
A Novabiochem® in situ aktiválásra szolgáló kapcsolóreagensek gyorsan reagálnak és kompatibilisek a különböző aminosavakkal.
Novabiochem® coupling reagents for in situ activation are fast-reacting and compatible with various amino acids.