Fontos dokumentumok
M56557
4-Methylmorpholine
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
N-Methylmorpholine, NMM
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
18 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.435 (lit.)
bp
115-116 °C/750 mmHg (lit.)
mp
−66 °C (lit.)
sűrűség
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN1CCOCC1
InChI
1S/C5H11NO/c1-6-2-4-7-5-3-6/h2-5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SJRJJKPEHAURKC-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
53.6 °F - closed cup - DIN 51755 Part 1
Lobbanási pont (C)
12 °C - closed cup - DIN 51755 Part 1
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?