Merck
54802
Sigma-Aldrich
1-Hydroxybenzotriazole hydrate
≥97.0% dry basis (T), for peptide synthesis
Szinonimák:
HOBt Hydrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H5N3O · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
135.12 (anhydrous basis)
Beilstein:
4515
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Terméknév
1-Hydroxybenzotriazole hydrate, ≥97.0% dry basis (T)
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% dry basis (T)
Forma
solid
összetétel
water, ~12%
reakcióalkalmasság
reaction type: Addition Reactions
mp
155-158 °C (lit.)
oldhatóság
DMF: 0.1 g/mL, clear
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
[H]O[H].On1nnc2ccccc12
InChI
1S/C6H5N3O.H2O/c10-9-6-4-2-1-3-5(6)7-8-9;/h1-4,10H;1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PJUPKRYGDFTMTM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1-Hydroxybenzotriazole is a coupling reagent used to synthesize amides by the condensation reaction between the activated ester/acid and the amino group of protected amino acids. It is also used as a racemization suppressor during peptide synthesis.
Alkalmazás
1-Hydroxybenzotriazole hydrate can be used as a condensation reagent to prepare:
  • Poly-γ-glutamic acid methyl ester from a dimer of γ-glutamic acid.
  • Oxadiazoles via cyclo condensation of amidoximes with trifluoroacetic anhydride or benzoic acid derivatives.
Egyéb megjegyzések
Widely used additive to decrease racemization in the carbodiimide peptide coupling; Racemization-free condensation of peptide fragments
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Desen. Expl. 2 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
314.6 °F
Lobbanási pont (C)
157 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
T. Miyazawa et al.
Tetrahedron Letters, 25, 771-771 (1984)
Chemical synthesis of poly-?-glutamic acid by polycondensation of ?-glutamic acid dimer: Synthesis and reaction of poly-?-glutamic acid methyl ester
Sanda F, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 39(5), 732-741 (2001)
Synthesis of 3, 5-disubstituted 1, 2, 4-oxadiazoles and their behavior of liquid crystallines
Guo J, et al.
Tetrahedron Letters, 55(9), 1557-1560 (2014)
Oxyma-B, an excellent racemization suppressor for peptide synthesis
Jad YE, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 12(42), 8379-8385 (2014)
S. Ishizuka et al.
Pept. Sci., 37, 39-39 (2001)