Fontos dokumentumok
178721
(Diacetoxyiodo)benzene
98%
Szinonimák:
Iodobenzene I,I-diacetate, Iodosobenzene I,I-diacetate
Teszt
98%
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
reagent type: oxidant
reaction type: C-H Activation
mp
161-163 °C (lit.)
funkcionális csoport
iodo
SMILES string
CC(OI(OC(C)=O)C1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C10H11IO4/c1-8(12)14-11(15-9(2)13)10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZBIKORITPGTTGI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
New! Rh2(esp)2, and exceptionally efficient and selective catalyst for C-H amination.