Merck
728462
Sigma-Aldrich
PyOxim
≥97.5% (HPLC), for peptide synthesis
Szinonimák:
[Ethyl cyano(hydroxyimino)acetato-O2]tri-1-pyrrolidinylphosphonium hexafluorophosphate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H29F6N5O3P2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
527.38
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352126
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Terméknév
PyOxim, 98%
Minőségi szint
Teszt
≥97.5% (HPLC)
98%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Coupling Reactions
szennyeződések
≤0.5% water
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCOC(=O)C(=N\O[P+](N1CCCC1)(N2CCCC2)N3CCCC3)\C#N
InChI
1S/C17H29N5O3P.F6P/c1-2-24-17(23)16(15-18)19-25-26(20-9-3-4-10-20,21-11-5-6-12-21)22-13-7-8-14-22;1-7(2,3,4,5)6/h2-14H2,1H3;/q+1;-1/b19-16+;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RDWDVLFMPFUBDV-PXMDEAMVSA-N
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)