Fontos dokumentumok
04936
O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N′,N′-tetramethyluronium hexafluorophosphate
≥98.0% (HPLC)
Szinonimák:
1-[Bis(dimethylamino)methylen]-5-chlorobenzotriazolium 3-oxide hexafluorophosphate, N,N,N′,N′-Tetramethyl-O-(6-chloro-1H-benzotriazol-1-yl)uronium hexafluorophosphate, HCTU
Teszt
≥98.0% (HPLC)
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Coupling Reactions
szennyeződések
≤0.5% water
mp
185-190 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
amine
chloro
SMILES string
ClC1=CC=C(N([C+](N(C)C)N(C)C)N=[N+]2[O-])C2=C1.F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/C11H15ClN5O.F6P/c1-15(2)11(16(3)4)18-17-10-7-8(12)5-6-9(10)13-14-17;1-7(2,3,4,5)6/h5-7H,1-4H3;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZHHGTMQHUWDEJF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Synthesis of near-infrared pH activatable fluorescent probes
Synthesis of human β-amyloid by Fmoc chemistry
Stereoselective Horner-Wadsworth-Emmons olefination
Covalent ligation of fluorescent peptides to quantum dots
Alkylation of human telomere sequence
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1A
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?