Fontos dokumentumok
12804
HBTU
≥98.0% (T), for peptide synthesis
Szinonimák:
N,N,N′,N′-Tetramethyl-O-(1H-benzotriazol-1-yl)uronium hexafluorophosphate, O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N′,N′-tetramethyluronium hexafluorophosphate
About This Item
Javasolt termékek
product name
HBTU, ≥98.0% (T)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (T)
form
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: Coupling Reactions
mp
200 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
acetonitrile: 0.1 g/mL, clear
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN(C)C(\On1nnc2ccccc12)=[N+](/C)C
InChI
1S/C11H16N5O.F6P/c1-14(2)11(15(3)4)17-16-10-8-6-5-7-9(10)12-13-16;1-7(2,3,4,5)6/h5-8H,1-4H3;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UQYZFNUUOSSNKT-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1A
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?