8.51010
PyBroP
Novabiochem®
Szinonimák:
PyBroP, Bromo-tris-pyrrolidino-phosphonium hexafluorophosphate
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
Teszt
≥98.0% (HPLC)
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Coupling Reactions
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
mp
>100 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[P+](Br)(N3CCCC3)(N2CCCC2)N1CCCC1
InChI
1S/C12H24BrN3P.F6P/c13-17(14-7-1-2-8-14,15-9-3-4-10-15)16-11-5-6-12-16;1-7(2,3,4,5)6/h1-12H2;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CYKRMWNZYOIJCH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Coupling Reagents
Literature references
[1] J. Coste, et al. in ′Peptides, Chemistry, Structure & Biology, Proc. 11th American Peptide Symposium′, J. E. Rivier & G. R. Marshall (Eds), ESCOM, Leiden, 1990, pp. 900.
[2] J. Coste, et al. (1990) Tetrahedron Lett., 31, 669.
[3] J. Coste, et al. in ′Peptides 1990, Proc. 21st European Peptide Symposium′, E. Giralt & D. Andreu (Eds), ESCOM, Leiden, 1990, pp. 76.
[4] J. Coste, et al. (1991) Tetrahedron Lett., 32, 1967.
[5] P. W. Baures, et al. (1997) J. Peptide Res., 50, 1.
[6] T. Doi, et al. (1999) Synlett, 11, 1751.
[7] A. M. Boldi, et al. (2001) J. Comb. Chem., 3, 367.
[8] S. Gazal, et al. (2001) J. Peptide Res., 58, 527.
Kapcsolódás
Analízis megjegyzés
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3