Merck
Passer à
45801
m-Terphenyl
analytical standard
Synonyme(s) :
1,3-Diphenylbenzene
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H5C6H4C6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.30
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-122-1
Beilstein/REAXYS Number:
1864778
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
analytical standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
379 °C (lit.)
mp
84-88 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
c1ccc(cc1)-c2cccc(c2)-c3ccccc3
InChI
1S/C18H14/c1-3-8-15(9-4-1)17-12-7-13-18(14-17)16-10-5-2-6-11-16/h1-14H
InChI key
YJTKZCDBKVTVBY-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
107905-5G04061831818376
107905-1G04061825582863