Wichtige Dokumente
1.09164
Supelco
Hanus-Lösung
c(IBr) = 0.1 mol/l, for determination of iodine number , ready-to-use volumetric solution for titration, Titriplex®
Synonym(e):
Iodlösung nach Hanus
Größe auswählen
1 L
€ 142,00
1 L
€ 149,00
€ 142,00
Voraussichtliches Versanddatum13. April 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 L
€ 142,00
1 L
€ 149,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352402
NACRES:
NA.21
€ 142,00
Voraussichtliches Versanddatum13. April 2025
Weitere Informationen anfragen
Produktbezeichnung
Hanus-Lösung, for determination of iodine number c(IBr) = 0.1 mol/l, Titripur®
Qualitätsniveau
Produktlinie
Titripur®
Form
liquid
Qualität
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
Eignung der Reaktion
reaction type: Redox Reactions
Konzentration
0.1 M
Methode(n)
titration: suitable
pH-Wert
<1 (20 °C in H2O)
Übergangstemp.
flash point 40 °C
Dichte
1.06 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
15-25°C
Leistungsmerkmale und Vorteile
Akkreditierung:
Diese volumetrische Lösung wird von unserem Kalibrierlabor D-K-15185-01-00 kalibriert, das gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) für die Analyse von Stoffmengenkonzentrationen in volumetrischen Lösungen akkreditiert ist. Das Akkreditierungszertifikat finden Sie unter www.sigmalaldrich.com/ISO17025.
Verpackung
SKU-Packungsgrößennummern, die auf „3“ enden, sind SmartChemicals mit einem RFID-Tag auf dem Etikett für die nahtlose Datenübertragung zum Gerät (z. B. xxxxxx1003 oder xxxxxxx 4003). Weitere Informationen finden Sie unter www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Hinweis zur Analyse
Form: flüssig
Stoffmengenkonzentration 0,0994–1,006 mol/l
Messunsicherheit ± 0,0004 mol/l
Rückführbar auf NIST SRM
Die Konzentration wird mittels volumetrischer Titration bestimmt und entspricht 20 °C.
Die Stoffmengenkonzentration dieser volumetrischen Lösung wird mit standardisierter Natriumthiosulfatlösung (Artikelnummer 1.09147) bestimmt. Die Natriumthiosulfatlösung ist standardisiert und rückführbar auf ein Primärstandardreferenzmaterial (SRM) des National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 136 Kaliumdichromat) anhand des volumetrischen Standards Kaliumiodat (Artikelnummer 1.02404). Es handelt sich um gemäß ISO 17034 zertifiziertes Referenzmaterial, das vom akkreditierten Kalibrierlabor der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 analysiert wird. Die Unsicherheit wird als erweiterte Messunsicherheit mit einem Überdeckungsfaktor k=2 ausgedrückt und deckt ein Konfidenzniveau von 95 % ab.
Hinweis: Der Titer ist ein Korrekturfaktor zur Korrektur von Variationen der volumetrischen Lösung, der Titrationsgeräte, der Temperatur und anderer Laborbedingungen. Um korrekte Titrationsergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, einen Titer mit laboreigenen Geräten und unter laborspezifischen Bedingungen direkt nach dem Öffnen einer neuen Flasche und in regelmäßigen Abständen zu bestimmen.
Rechtliche Hinweise
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
104.0 °F
Flammpunkt (°C)
40 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.