Fortfahren mit
1.07233
Phenolphthalein
pH indicator, ACS, Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Phenolphthalein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 68,50
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 115,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 411,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H14O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
318.32
UNSPSC Code:
12171502
EC Index Number:
201-004-7
NACRES:
NA.21
MDL number:
€ 68,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Phenolphthalein, indicator ACS,Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur., suitable for SM 2310, suitable for SM 2320
vapor pressure
<0.00001 Pa ( 50 °C)
form
solid
loss
≤1% loss on drying, 105°C
color
white to yellow-white
visual transition interval
8.2-9.8, colorless to red-violet
mp
263.7 °C
density
1.296 g/cm3 at 20 °C
bulk density
350‑450 kg/m3
λmax
551-554 nm (buffer pH 9.8)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1C(c4c(cccc4)C1=O)(c3ccc(cc3)O)c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C20H14O4/c21-15-9-5-13(6-10-15)20(14-7-11-16(22)12-8-14)18-4-2-1-3-17(18)19(23)24-20/h1-12,21-22H
InChI key
KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Effectiveness of Phenolphthalein in Sol-Gel Coatings for Sensing and Inhibiting Corrosion on Mild Steel: Forschungsarbeiten über die Anwendung von Phenolphthalein und Thymolblau in Sol-Gel-Beschichtungen, die ihre Wirksamkeit bei der Korrosionshemmung und -erfassung auf Oberflächen aus Baustahl belegen (Patra et al., 2024).
  • Highly Permeable Ultrafiltration Membranes Based on Polyphenylene Sulfone with Cardo Fragments: Dieser Artikel befasst sich mit der Entwicklung fortschrittlicher Ultrafiltrationsmembranen, die Phenolphthalein enthalten, das deren Durchlässigkeit und Filtrationseffizienz verbessert (Raeva et al., 2024).
  • Ein dualer Sensor für Zn(2+) und PO(4)(3-) auf Fluoreszenzbasis: Untersuchung eines dualen Sensorsystems unter Verwendung von Phenolphthalein zum Nachweis von Zink- und Phosphationen in verschiedenen Umwelt- und biologischen Proben unter Einsatz von Fluoreszenzsignalen (Samanta et al., 2024).
Analysis Note
Identität (UV/VIS-Spektrum): entspricht
Aussehen: Weißes bis gelblich-weißes Pulver
Klarheit der alkoholischen Lösung (10 g/l Ethanol): entspricht
Absorptionsmaximum λmax. (Puffer pH-Wert 9,8). 551–554 nm
Spez. Absorptionsgrad A 1 %/1 cm (λmax; 0,01 g/l; Puffer pH-Wert 9,8; berechnet auf getrocknete Substanz): 700–750
Übergangsbereich: pH-Wert 8,2 bis pH-Wert 9,8 nahezu farblos - rotviolett
Übergangsbereich (gemäß ACS): entspricht
Übergangsintervall (gemäß Reag. Ph. Eur.): entspricht
Trocknungsverlust (105 °C): ≤ 1 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenolphthalein
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
pictograms
Health hazardExclamation mark
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
77-09-8
CAS No.
77-09-8
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf